Learn More
Cole-Parmer™ Schaufel aus Aluminium
Marke: Cole-Parmer™ 07207-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Scoop | |
Gerippt | |
9 in. |
Aluminium | |
1100 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schaufel aus Aluminium > Kapazität: 1100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur