Learn More
Sampling Systems™ Aluminiumprobenehmekoffer
Die robusten Koffer der Serie Sampling Systems sind ideal für die Lagerung von Probenehmern.
102.00 CHF - 183.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Probenaufbewahrungsbehälter |
---|---|
Material | Aluminium (außen), Schaumstoffbeschichtung (innen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Probenehmern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Probenehmer |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15849521
|
Sampling Systems™
8509A-500 |
490 x 220 x 80 mm (innen) |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15839521
|
Sampling Systems™
8509A-1200 |
1200 x 220 x 80 mm (innen) |
183.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Verschließbar
- Aluminium-Außengehäuse
- Mit Schaumstoff gefüttert zum Schutz Ihrer Probenehmer
- Solide und robust
- Im Lieferumfang ist ein robuster Tragegriff enthalten
Spezifikation
Probenaufbewahrungsbehälter | |
Aluminium (außen), Schaumstoffbeschichtung (innen) | |
Lagerung von Probenehmern | |
Probenehmer |