Learn More
Nickel Electro™ Retort rod for Clifton blockheaters
Der Nickel Electro™ Aluminium Stativstab kann für Destillationsexperimente und als Unterstützung bei der Filterung verwendet werden.
12.25 CHF - 15.95 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Produkttyp | Stativstab |
Ausführung | Naturfarben |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Stativfüße |
Menge | Je 1 |
Includes: DiameterMetricRod,HeightMetric,LengthMetricRod
Benötigt:
Finish,ForUseWithApplication,Material,ProductTypeSpecs,dimQuantity
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Stange | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) Stab | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Stange | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) Stab | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12947056
|
Nickel Electro™
8611 |
12,5 mm | 600 mm | 600 mm |
15.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12835906
|
Nickel Electro™
8614 |
12 mm | 500 mm | 500 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Stativstab aus Aluminium
- Gewinde: M10 x 1.55 mm
Aluminium, Stativstange
Spezifikation
Aluminium | |
Naturfarben | |
Je 1 |
Stativstab | |
Stativfüße |