Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Ph. Eur., 99.0-100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15651160
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Ph. Eur., 99.0-100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651160 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15651160
Marke: Honeywell-Fluka 126231KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Europäisches Arzneibuch, 99.0 bis 100.5 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-24-9
Summenformel AlH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 474.372
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym Kalinit, Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat, Kaliumalaundodecahydrat, Kalialaundodecahydrat, Aluminumkaliumdisulfat-Dodecahydrat, Alaun, Kalium, Dodekahydrat, Kaliumaluminiumsulfat-Dodecahydrat, Aluminumkaliumsulfat-Dodekahydrat, Kaliumaluminiumdisulfat-Dodecahydrat, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminumkaliumsulfat-Dodecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP, NF, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel AlK(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 474.39 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Güte puriss.
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.757 g/ml bei 25 °C
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, Puriss., gemäß analytischer Spezifikation von BP, Ph. Eur., 99.0-100.5 % (Kalz. auf Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ >