Learn More
Aluminiumphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366128
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366128
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11366128
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011109.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.951 g/mol
As a flux for ceramics, preparation of dental cement, cement with calcium sulfate and sodium silicate, special glasses, as gel in pharmacy.Aluminum phosphate is used as catalysts, molecular sieves, flux for ceramics and as a gel in pharmacy. It is employed in the preparation of dental cement, emollients and fire-resistant coating. It plays an important role as an anti-fouling agent in textile industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-30-7
Summenformel AlO4P
Molekulargewicht (g/mol) 121.951
MDL-Nummer MFCD00003430
InChI-Schlüssel ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC-Name Aluminium;phosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum phosphate
Schmelzpunkt >1500°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and acetic acid. Slightly soluble in concentrated hydrochloric acid and nitric acid.Insoluble in water.
Formelmasse 121.95
Aussehen White powder
Dichte 2.566 g/cm3
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62100922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011109.A1,011109.30
Chargennummer62400427 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011109.A1,011109.30
Chargennummer62300442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number011109.A1,011109.30
Chargennummer62100922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number011109.A1,011109.30
ChargennummerU09J004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number011109.A1,011109.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum phosphate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumphosphat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >