Learn More
Wesbart™ Aluminum Petri Dish Holder
The design includes a fold down stainless steel handle for transport
Marke: Wesbart™ PT30F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Holds 30 100mm dishes
- Flat base
- Fold down handle
Spezifikation
Flat Base | |
90/100 mm | |
170 mm |
Petri Dishes (30) | |
110 mm | |
325 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wesbart™ Aluminum Petri Dish Holder > Holds: 30 Petri Dishes
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur