Learn More
Aluminiumperchlorat-Nonahydrat, Reagenz-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381768
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumperchlorat-Nonahydrat, Reagenz-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381768
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11381768
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011659.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 81029-06-3 | AlCl3H18O21 | 487.455 g/mol
Aluminum perchlorate nonahydrate is used as an intermediate in both pharmaceutical industry and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81029-06-3
Summenformel AlCl3H18O21
Molekulargewicht (g/mol) 487.455
MDL-Nummer MFCD00149130
InChI-Schlüssel CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
PubChem CID 16211522
IUPAC-Name Aluminium;Triperchlorat;Nonahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum perchlorate nonahydrate
Schmelzpunkt 82°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
UN-Nummer UN1481
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 487.46 (325.33 Anhydrous)
Güte Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY04K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number011659.36,011659.22
ChargennummerP22K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number011659.36,011659.22
ChargennummerX23J062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog Number011659.36,011659.22
ChargennummerY02I013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number011659.36,011659.22
ChargennummerU04I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number011659.36,011659.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum perchlorate nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumperchlorat-Nonahydrat, Reagenz-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >