Learn More
Aluminiumoxid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349178
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumoxid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11349178
100 g
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11349178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042571.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Alumium oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics, refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire, yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamp as far-infrared emission and thermal insulation materials. It is useful for the C single crystal detectors. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2045°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Slowly soluble in aqueous alkali solutions-forming hydroxides. Insoluble in water and in non-polar organic solvents.
IUPAC-Name Dialuminium;sauerstoff(2-)
Formelmasse 101.96
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.765
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY01K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog Number042571.22,042571.A3,042571.36
ChargennummerY04K054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number042571.22,042571.A3,042571.36
ChargennummerY04K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number042571.22,042571.A3,042571.36
ChargennummerZ30F064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Catalog Number042571.22,042571.A3,042571.36
ChargennummerN10I050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042571.22,042571.A3,042571.36
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Aluminiumoxid, weißes Pulver, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >