Learn More
Aluminiumoxid, aktiviert, sauer, Brockmann-Aktivitätsstufe I, 58 Angström, Thermo Scientific Chemicals
Sauer; S.A. 150 m2/g.
36.20 CHF - 343.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Summenformel | Al2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.96 |
MDL-Nummer | MFCD00003424 |
InChI-Schlüssel | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11377177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011501.30 |
250 g |
36.20 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11387177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011501.A1 |
1 kg |
93.05 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11397177
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011501.A7 |
5 kg |
343.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Aluminum oxide is used for the separation of both inorganic anions and acidic organic molecules such as acidic amino acids, aromatic acids and carboxylic acids. It is essential in protein extraction as a component in the preparation of tissues. It is also used as a grinding or blending agent. Aluminum oxide is a source of aluminum in reactions, an abrasive agent, and as a refractory material. Also Aluminum oxide can act as a catalyst in a variety of reactions such as the claus process and in the dehydration of alcohols to alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spezifikation
Aluminum oxide | |
Brockmann Grade I | |
Weiß | |
Al2O3 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
Dialuminium;sauerstoff(2-) | |
9989226 | |
Brockmann |
2045°C | |
1344-28-1 | |
Pulver | |
MFCD00003424 | |
Insoluble in water. | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen