Learn More
Thermo Scientific™ Aluminiumnitrid-Abdeckung für Tiegel
Aluminiumnitridkeramiken weisen außergewöhnliche Eigenschaften auf, die sie für verschiedene Anwendungen nutzbar machen.
Marke:  Thermo Scientific™ 046313.KK
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15497165
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ungewöhnlich hohe Wärmeleitfähigkeit kombiniert mit guten elektrischen Isolationseigenschaften
  • Außergewöhnliche Stabilität bei Kontakt mit vielen geschmolzenen Salzen
  • Thermische Stabilität bis zu mindestens 1800 °C
  • Günstige mechanische Eigenschaften, die sich bis in den hohen Temperaturbereich erstrecken
  • Geringe Wärmeausdehnung und Beständigkeit gegen Thermoschock
  • Besondere optische und akustische Eigenschaften.
Physikalische Eigenschaften
Die Biegefestigkeit beträgt 300 ±5 MPa
Der Wärmeausdehnungskoeffizient beträgt 5.6 x 10-6 K-1 (20 bis 1000 °C)
Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 100 bis 200 Wm-1K-1
Der Isolationswiderstand beträgt >1012 Ωcm (20 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Für Tiegel Best.-Nr. 43350
Aluminiumnitrid
10/Pk.
Aluminiumnitrit-Tiegelabdeckung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Aluminiumnitrid-Abdeckung für Tiegel > Für Tiegel Best.-Nr. 43350, 3 mm dick; 10/Packung