Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Aluminum nitrate nonahydrate |
Schmelzpunkt | 73.5°C (135° (decomposition)) |
Namenshinweis | nonahydrate |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 98 -102% |
Löslichkeitsinformationen | Very soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethyl acetate and pyridine. |
Formelmasse | 375.13 (212.99 Anhydrous) |
Güte | ACS |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Aluminum nitrate nonahydrate
- Gefahr
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction