Learn More
Aluminiumnitrathydrat, 99.999 % (Metallbasis ohne Hg), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11330809
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumnitrathydrat, 99.999 % (Metallbasis ohne Hg), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11330809
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11330809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010626.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25838-59-9 | AlN3O9 | 212.99 g/mol
Aluminum nitrate hydrate is used to produce alumina for the preparation of insulating papers, and in the extraction of actinide elements. It is also used in the preparation of rare earth aluminates, in the heating elements of cathode ray tubes, as a precursor for sol-gel synthesis of alumina, and on transformer core laminates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25838-59-9
Summenformel AlN3O9
Molekulargewicht (g/mol) 212.99
MDL-Nummer MFCD00003419
InChI-Schlüssel JLDSOYXADOWAKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate hydrate, al.3no3.h2o, aluminum nitrate hydrate, puratronic, aluminum 3+ hydrate trinitrate
PubChem CID 22078336
SMILES [Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum nitrate hydrate
Schmelzpunkt 73.5°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis excluding Hg)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol,and ethylene glycol.
IUPAC-Name Aluminium;trinitrat;nonahydrat
Formelmasse 212.99 (Anhydrous)
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS21H071 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number010626.06,010626.22,010626.14,010626.36
ChargennummerW10K030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number010626.06,010626.22,010626.14,010626.36
ChargennummerX05H006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number010626.06,010626.22,010626.14,010626.36
ChargennummerQ18K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2024 Catalog Number010626.06,010626.22,010626.14,010626.36
ChargennummerN14K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog Number010626.06,010626.22,010626.14,010626.36
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitrate hydrate, Puratronic
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumnitrathydrat, 99.999 % (Metallbasis ohne Hg), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >