Learn More
Fisherbrand™ Mehrzweckklemme aus Aluminium und Nickel/Kunststoff mit 3 Zacken
Mit einer Gewindespindel und vernickeltem Nabenkopf, der 35 mm auf- und abgeschraubt und mit einer Flügelmutter in jeder Position gesichert werden kann.
Marke:  Fisherbrand™ 1029
Artikelnummer. 12926826
  • 56.05 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit chemikalienbeständigem Kunststoff beschichtete Backen geben sicheren Halt
  • In den Stehbolzen können Stäbe bis 13 mm eingesetzt werden
  • Stäbe werden mit einer Flügelschraube aus Edelstahl gesichert
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Mehrzweckklammer
Aluminium-Nickel/Kunststoff
90 mm max. Durchmesser
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mehrzweckklemme aus Aluminium und Nickel/Kunststoff mit 3 Zacken > Material: Aluminium-Nickel/Kunststoff