Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum nickel isopropoxide |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3181 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 584.92 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Physikalische Form | Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumnickelisopropoxid, 99.9 % (Metallbasis) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur