Learn More
Aluminium-Magnesium-Isopropoxid, ≥ 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11393728
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-Magnesium-Isopropoxid, ≥ 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11393728
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 11393728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039320.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 69207-83-6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69207-83-6
MDL-Nummer MFCD00070426
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum magnesium isopropoxide
Schmelzpunkt 40°C
Siedepunkt 114°C (0.2 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 550.53
Reinheit (%) ≥99.95%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN18F012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number039320.04,039320.18,039320.09
ChargennummerE31Q29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039320.04,039320.18,039320.09
ChargennummerJ04P16 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039320.04,039320.18,039320.09
ChargennummerC24X021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039320.04,039320.18,039320.09
ChargennummerB15W013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Catalog Number039320.04,039320.18,039320.09
Name des Produkts
Aluminium-Magnesium-Isopropoxid, ≥ 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >