Learn More
Aluminium-Magnesium-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398028
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-Magnesium-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398028
100 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11398028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036591.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 69207-83-6
Aluminum magnesium isopropoxide has been used to study the hydrolysis conditions on the properties of magnesium aluminate spinel powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69207-83-6
MDL-Nummer MFCD00070426
Synonym Magnesium aluminum isopropoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum magnesium isopropoxide
Farbe Farblos
Siedepunkt 130°C to 142°C (2.0 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible with water.
Formelmasse 550.53
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB06R026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036591.AE,036591.AC
ChargennummerS10C012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036591.AE,036591.AC
ChargennummerR24D031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036591.AE,036591.AC
ChargennummerX28A032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036591.AE,036591.AC
ChargennummerB13U046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036591.AE,036591.AC
Name des Produkts
Aluminium-Magnesium-Isopropoxid, 99.9 % (Metallbasis), 10 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific Chemicals >