Learn More
Nickel Electro™ Aluminiumdeckel für Aluminiumbecken
Die Nickel Electro™ Aluminiumabdeckung für das Aluminiumbecken ist fugenfrei und aus einem Stück gefertigt.
36.60 CHF - 55.60 CHF
Spezifikation
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 5 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12787346
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
640
200 mm
36.60 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12707356
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
643
70 mm
55.60 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12717356
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
644
75 mm
48.20 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12797346
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
642
60 mm
39.35 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12727356
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
646
90 mm
43.30 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Nickel Electro™ Aluminiumabdeckung für das Aluminiumbecken ist fugenfrei und aus einem Stück gefertigt.
  • Aluminium
  • Nahtlos
  • Einteilige Konstruktion
  • Nutfrei
  • Zur Verwendung mit Aluminiumbecken
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
5 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Aluminiumdeckel für Aluminiumbecken