Learn More
Aluminium-Lanthan-Isopropoxid, 99 % (Metallbasis), 7 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11319647
Aluminium-Lanthan-Isopropoxid, 99 % (Metallbasis), 7 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319647
100 mL
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 11319647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041262.AE
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dünne Schichten von Metalloxiden
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 33939-97-8
MDL-Nummer MFCD00143591
Synonym Lanthanum aluminum isopropoxide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum lanthanum isopropoxide
Siedepunkt 208°C (0.5 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 928.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminium-Lanthan-Isopropoxid, 99 % (Metallbasis), 7 % w/v in Isopropanol, Thermo Scientific™ >