Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Aluminium
Artikelnummer. 11786467 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
100 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
0.25 l
0.5 l
1 l
2000 ml
5000 ml
Diese aus langlebigem Aluminium gefertigten Nickel Electro™ Laborbecher eignen sich optimal für den Einsatz in Laborumgebungen.
  • Hergestellt in einer langlebigen, nahtlosen Bauweise 
  • Flacher Boden für hohe Stabilität und gleichmäßige Wanddicke
  • Großzügig ausgestellter Rand für eine lange Haltbarkeit  
  • Tülle für einfaches Ausgießen
  • Außenseite halbhochglanzpoliert
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Aluminium
Höhe (metrisch) 57 mm
Enthält Ausguss
Typ Becher
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Laborbecher aus Aluminium >