Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung
ISO 7010-konformes Zeichen.
6.45 CHF - 29.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15634687
Unterlagen ansehen
Brady™
826770
100 mm 87 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15644687
Unterlagen ansehen
Brady™
826771
200  mm 173 mm
13.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15654687
Unterlagen ansehen
Brady™
826772
315 mm 273 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.016 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Aluminium
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Radioaktives Material oder ionisierende Strahlung