Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: für Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 828399
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Aluminium | |
Innen und Außen | |
1.016 mm | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |
PIC W014-Tri 200-AL-CRD/1 | |
Je 1 | |
173 mm | |
200 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |