Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 826624
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15654677
  • 30.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
Innen und Außen
1.016 mm
-40 °C bis 140 °C
Global
PIC W001-Tri 315-AL-CRD/1
Je 1
273 mm
315 mm
Dreieckig
Schwarz auf gelb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Allgemeines Warnschild > B x H: 315 x 273 mm