Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Feueralarmmelder
ISO 7010-konformes Zeichen.
9.95 CHF - 12.55 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminium |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.016 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15634417
|
Brady™
817688 |
100 mm | 100 mm |
9.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15644417
|
Brady™
817689 |
200 mm | 200 mm |
12.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.016 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
Aluminium | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Feueralarmmelder