Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 90°, nach rechts, grün
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 814425
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15674277
  • 12.85 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
Innen und Außen
1.016 mm
-40 °C bis 140 °C
Global
PIC A090-200x200-AL-CRD/1
Ecklöcher
200 mm
200  mm
Quadratisch
Weiß auf Grün
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 90°, nach rechts, grün > B x H: 200 x 200 mm