Learn More
Eppendorf™ Rotor F-45-24-11-HS, inkl. Rotordeckel, aerosoldicht, PTFE-beschichtet, für 5430
Zur Verwendung in 5430 Mikrozentrifugen.
Marke:  Eppendorf™ 5427710000
805.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10144552
  • 808.22 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Beschreibung
  • Inklusive aerosoldichtem Deckel
  • PTFE-Beschichtung
  • Fasst 24x 1.5/2.0 ml, 30.000x g sichere Mikroröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
24 x 1,5/2 ml
17.500 U/min
Hochgeschwindigkeitsrotor
30,130 x G
5430 Mikrozentrifuge
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Rotor F-45-24-11-HS, inkl. Rotordeckel, aerosoldicht, PTFE-beschichtet, für 5430 > Max. Drehzahl: 17500 U/min