Learn More
Aluminiumgranulat, 8–12 mm (0.32–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11316787
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumgranulat, 8–12 mm (0.32–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316787
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11316787
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010093.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum granules
Namenshinweis 8 to 12mm (0.32 to 0.47 in.)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 250 g
IUPAC-Name Aluminium
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Form Granulate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY27K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
ChargennummerU29K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
ChargennummerU13K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
ChargennummerR22K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
ChargennummerN08K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number010093.A7,010093.30,010093.A1
Name des Produkts
Aluminiumgranulat, 8–12 mm (0.32–0.47 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >