Beschreibung
Alufolie einseitig glänzend, einseitig matt, glatt, weich.Dispenser aus Metall, für Grossrollen, mit Abreisszahnleiste.
Breite: 300mm
Länge: 100 m
Stärke: 13μm
Spezifikation
10.000 x 500 mm (L x B) | |
500 mm | |
50μm |
Folie | |
Aluminium |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Korff™ Folie aus Aluminium > Größe (L x B):10000 x 500mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur