Learn More
Fisherbrand™ Aluminiumfolie
GREENER_CHOICE
Zum Schneiden von Folie in allen Längen. Die Fisherbrand™ Folienrolle kann mit dem Mini-Beutelspender oder eigenständig verwendet werden.
Marke:  Fisherbrand™ HS23534AF
10.34 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11967994
  • 15.80 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Folienstücke mit individueller Größe können für die Abdeckung kleiner Oberflächen, wie Becher, Kolben, Röhrchen oder Petrischalen, einfach hergestellt werden
  • Ideal zum Autoklavieren, Einfrieren, Inkubieren, Schützen von Laborgeräten, Beschichten, Abdichten und für die allgemeine Lagerung
  • 152,4 m Folie sind in zwei Breiten lieferbar: 102 mm oder 153 mm
  • Zum Einmalgebrauch
  • Passend für den Mini Bin Folienspender gestaltet
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavieren, Einfrieren, Inkubieren, Schützen von Laborwaren, Beschichten, Abdichten und allgemeine Lagerung
Metallisch
4 in.
152.4 m
15 μm
500 ft.
Aluminiumfolie
102 mm
Aluminium
Mini Bin Folienspender
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminiumfolie > Länge: 102mm