Learn More
Aluminiumfolie, 0.2 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458450
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumfolie, 0.2 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458450
100 x 500 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11458450
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044330.HP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum foil
Namenshinweis 0.2mm (0.008 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 500 mm
IUPAC-Name Aluminium
Reinheit (%) 99.9999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈5.4g/100x100mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX23K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Artikelnummer044330.HP,044330.GH
ChargennummerH02R044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer044330.HP,044330.GH
ChargennummerL18U015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer044330.HP,044330.GH
ChargennummerC19P29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer044330.HP,044330.GH
ChargennummerF19Z014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer044330.HP,044330.GH
Name des Produkts
Aluminiumfolie, 0.2 mm (0.008 Zoll) Dicke, geglüht, Puratronic™, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >