Learn More
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium/Epoxyd
Gemäß DIN 12897 hergestellt. Bochem ™ Lab-Jack Laborhebebühnen aus Aluminiumepoxid zeichnen sich durch eine weiterentwickelte Scherentechnik mit geringeren Toleranzen aus.
Marke:  Bochem™ 11020
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10776971
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
  • Ergonomischer Drehknopf, abgerundet und anwenderfreundlich
  • Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
  • Gemäß DIN 12897 hergestellt
  • Maximale dynamische Belastbarkeit (Kg max. dyn.) und maximale statische Belastbarkeit (Kg max. stat.) nach DIN 12897
  • Kleinere Modelle (bis 240 x 240 mm, Typ 1) haben ein einfaches Handstellrad
  • Bei größeren Modellen (ab 300 x 300 mm, Typ 2) empfiehlt sich die Verwendung der mitgelieferten Ratsche, die mit einem speziellen Stellrad verbunden wird
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium-Epoxid
160 mm
Je 1
60 bis 275 mm
Laborjacke
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Lab-Jack Hebebühne aus Aluminium/Epoxyd > Länge:160 mm