Learn More
Nickel Electro™ Sezierschalen aus Aluminium
Hält kleine Proben während des Transports. Nickel Electro™ Sezierschale aus Aluminium ist nützlich für die Arbeit mit und den Transport von kleinen Proben.
Marke:  Nickel Electro™ 626
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12780026
  • 66.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Aluminium
  • Flachform
  • Einteiliges Pressteil
  • Nützlich beim Arbeiten kleinen Proben und beim Transport kleiner Proben
Spezifikation
Spezifikation
Sezierschale
Aluminium
Rechteckig
360 mm
0,2 kg
Ja
Sezierschale
260 mm
55 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Sezierschalen aus Aluminium > Abmessungen (L x B x T): 260 x 360 x 50 mm