Learn More
Aluminium-di(sec-butoxid)acetoessigester-Chelat, tech., Al 8.4 % min, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminum di (sec-butoxide)acetoacetic ester chelate |
CAS | 24772-51-8 |
Dichte | 1.03 g/mL |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Geruch | Alkoholähnlich |
Summenformel | C14H27AlO5 |
MDL-Nummer | MFCD00084762 |
Menge | 500 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminium-di(sec-butoxid)acetoessigester-Chelat, tech., Al 8.4 % min, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur