Learn More
VACUUBRAND™ Klemmringe aus Aluminium
Ein schneller Anschluss, der ohne Werkzeuge für weiche Dichtungen und Indiumdichtungen montiert werden kann.
Marke:  VACUUBRAND™ 20660001
17.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10518381
  • 22.59 CHF / 1 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24098 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Flügelmutter
  • In zwei Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20/25 mm
Aluminium
DN 20/25 mm
Für kleinen KF-Flansch
Je 1
Klemmringe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Klemmringe aus Aluminium > Größe: DN 20/25 mm