Learn More
Aluminiumchlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438410
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumchlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438410
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11438410
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044313.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
Aluminum chloride is used to control excessive sweating. It is commonly used as a catalyst for the halogenation (especially chlorination) of aromatic groups, as well as in the Friedel Crafts reaction. It is also used in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction. It is widely used in the manufacturing of petrochemicals such as alkylbenzene, ethylbenzene, alkyl aryl ketone, ethyl chloride. It is used for making detergents, polymerization and isomerization reactions of hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Schmelzpunkt 190°C (sublimation)
Namenshinweis Ultra dry
pH 2.4
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1726
Merck Index 14,337
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,carbon tetrachloride,chloroform,hydrochloric acid,ether,benzophenone,nitrobenzene and ethanol.
Formelmasse 133.34
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Pungent
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.44 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP07L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer044313.14,044313.22
ChargennummerP07L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Artikelnummer044313.14,044313.22
ChargennummerZ27K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Artikelnummer044313.14,044313.22
ChargennummerZ30K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Artikelnummer044313.14,044313.22
ChargennummerX08K060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Artikelnummer044313.14,044313.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride, ultra dry
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumchlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >