Learn More
Aluminumchloridhexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497077
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminumchloridhexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497077
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11497077
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14437.0B
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241.42 g/mol
Pharmaceutical preparations of aluminum chloride hexahydrate are used to treat hyperhidrosis, a condition involving excessive sweating. It is also employed in deodorants, antiperspirant preparations, dyeing fabrics, refining crude oil, textile finishing, manufacturing parchment paper, preserving the wood and disinfecting stables. It also finds use as a reagent in organic synthesis. Aluminum chloride hexahydrate is also useful in water treatment process, medicine and cosmetic products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pharmazeutische Präparate aus Aluminiumchlorid-Hexahydrat werden zur Behandlung von Hyperhidrose, einer Erkrankung mit übermäßigem Schwitzen, eingesetzt Es wird auch in Deodorants, Antitranspirantpräparaten, beim Färben von Stoffen, der Raffination von Rohöl, Textilveredelung, zur Herstellung von Pergamentpapier, Konservierung von Holz und Desinfektion von Ställen eingesetzt. Es findet auch Verwendung als Reagenz in der organischen Synthese. Aluminiumchlorid-Hexahydrat ist auch bei der Wasseraufbereitung, in der Medizin und in kosmetischen Produkten nützlich.
Löslichkeit
Es ist in Wasser sehr löslich. Löslich in Alkohol, Äther, Glycerin, Propylenglycol und Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
pH 2.5
Menge 1000 g
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,337
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Hexahydrat-Trichlorid
Formelmasse 241.43 (133.34 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.398
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
Chargennummer10252580 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
Chargennummer10247548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
Chargennummer10244324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
Chargennummer10244325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/10/2022 Catalog NumberA14437.0I,A14437.30,A14437.0B
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminium chloride,hexahydrate
Name des Produkts
Aluminumchloridhexahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >