Learn More
Aluminiumchlorid, gelb bis graues Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381649
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
It is used as a catalyst for Friedel-Crafts acylation and alkylation of aromatic compounds. It is one of the most commonly employed Lewis acids for a wide variety of organic transformations. It catalyzes the ene reaction, polymerization, and isomerization reactions. For example, it can be used to synthesis ethyl benzene which is a precursor for producing polystyrene. It can be used for producing dodecylbenzene, a key intermediate for detergents. It is useful in the production of anthroquinone, the presursor for dyestuffs. It is used in the synthesis of bis(arene) metal complexes, through Fischer-Hafner synthesis. Gattermann-Koch reaction employs aluminum chloride for introducing formyl group onto aromatic rings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum chloride
Schmelzpunkt 190° (sublimation)
Farbe Grau bis Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Highly soluble in water. Soluble in alcohol,ether,glycerol,propylene glycol and acetonitrile.
Formelmasse 133.34
Güte Reagenz
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.44
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumchlorid, gelb bis graues Pulver, Thermo Scientific Chemicals >