Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.55 CHF - 151.28 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11324609
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11892.30
250 g
26.55 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11483864
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11892.0B
1000 g
49.30 CHF
1000 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11493864
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11892.0I
5000 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Aluminiumchlorid wird als Katalysator für Friedel-Crafts-Acylierung und Alkylierung aromatischer Verbindungen verwendet. Es ist eine der am häufigsten verwendeten Lewis-Säuren für eine Vielzahl von organischen Transformationen. Sie katalysiert die En-Reaktion, Polymerisierung und Isomerisierung. Es kann beispielsweise für die Synthese von Ethylbenzol verwendet werden, das eine Vorstufe für die Herstellung von Polystyrol ist. Es kann zur Herstellung von Dodecylbenzol, einem wichtigen Zwischenprodukt für Detergenzien, verwendet werden. Es ist nützlich bei der Herstellung von Anthroquinon, der Vorstufe für Farbstoffe. Es wird in der Synthese von Bis-(Aren)-Metallkomplexen durch Fischer-Hafner-Synthese verwendet. Die Gattermann-Koch-Reaktion verwendet Aluminiumchlorid zur Einführung der Formylgruppe in aromatische Ringe.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Salzsäure und Ethanol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Reagiert heftig mit Wasser unter Wärmefreisetzung.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Aluminiumchlorid, wasserfrei, Granulat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals