Learn More
Aluminiumchlorid, wasserfrei, 99.985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7446-70-0 | AlCl3 | 133.33 g/mol
93.00 CHF - 564.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7446-70-0 |
---|---|
Summenformel | AlCl3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 133.33 |
MDL-Nummer | MFCD00003422 |
InChI-Schlüssel | VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum |
IUPAC-Name | Aluminium(3+)-Trichlorid |
SMILES | [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11359279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088488.06 |
5 g |
93.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11349279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088488.18 |
50 g |
256.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11369279
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088488.30 |
250 g |
564.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Lithium sulfate, anhydrous is used to treat bipolar disorder, solar panels and the potential for a new class of battery, and used as a catalyst for the elimination reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chemical Identifiers
7446-70-0 | |
133.33 | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
Aluminium(3+)-Trichlorid |
AlCl3 | |
MFCD00003422 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
Specifications
Aluminum chloride | |
7446-70-0 | |
Pulver | |
AlCl3 | |
aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum | |
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K | |
Aluminium(3+)-Trichlorid | |
133.34 | |
Moisture sensitive | |
2.44 g/cm3 |
190° (sublimation) | |
Grau bis Gelb | |
99.985% (Metal basis) | |
MFCD00003422 | |
Soluble in water,hydrochloric acid and ethanol. Slightly soluble in benzene. | |
[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] | |
133.33 | |
Pungent | |
Yellow to gray |
Safety and Handling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-208-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BD0525000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Aluminum chloride
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Precautionary Statement
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum chloride