Learn More
Haldenwanger™ Alsint-Tiegel, Größe 7A, 700 ml, zylindr. Form, ebener Boden, 85 x 150mm (a.Dm. x H)
Alsint 99.7 Tiegel sind eine ausgezeichnete Wahl zur Verwendung unter extremen Verschleißbedingungen, in chemisch-technischen und elektrotechnischen Anwendungen und in der Hochtemperaturtechnologie.
Marke:  Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*A/7
Artikelnummer. 10292161
  • 552.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
  • Hohe Feuerfestigkeit (Schmelzpunkt über 200 °C)
  • Chemische Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Substanzen
  • Zu den Anwendungen gehören Kristallwachstum, Fusionsprozesse, Annealing
  • Hervorragend geeignet für Kugelmühlen-Mahlbecher, Mahlkugeln, Mundstücke, Wellenschutzhülsen
  • Zylindrische Form, Flachboden
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Aluminium-Keramik
85 mm
Alsint Schmelztiegel
75 mm
700 mL
150 mm
Zylindrischer, flacher Boden
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Alsint-Tiegel, Größe 7A, 700 ml, zylindr. Form, ebener Boden, 85 x 150mm (a.Dm. x H) > Fassungsvermögen: 700 ml