Learn More
Fisherbrand™ Röhrchenhalter aus Aluminium
Zur Anordnung kryogener Proben für die Aufbewahrung im Tiefkühlgerät oder das Eintauchen in Dewaren. Fisherbrand™ Röhrchenhalter aus Aluminium lassen sich passend für die gängigsten Marken von Kryoröhrchen biegen. In zwei Größen für 2.0 und 5.0 ml-Fläschchen lieferbar.
37.35 CHF - 43.25 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lagerung im Gefrierschrank oder in LN2-Behältern |
---|---|
Menge | 12/Packung |
Gewicht (metrisch) | 1 kg |
Material | Aluminium |
Typ | Halter |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11958084
|
Fisherbrand™
HS23205 |
290 mm | 5x bis zu 2.0 ml |
43.25 CHF
12 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11968084
|
Fisherbrand™
HS23206 |
300 mm | Fläschchen bis 5.0 ml |
37.35 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aluminiumstöcke halten Fläschchen für die Aufbewahrung in Tiefkühlgeräten oder das Eintauchen in LN2-Deware.
- Für den Gebrauch in Flüssig- oder Dampfphase, nur zugelassene Fläschchen verwenden
- Passend zugebogene Stöcke für Kryofläschchen aller größeren Marken
- In zwei Größen lieferbar:
- 290 mm-Stock hält bis zu 5 x 2.0 ml-Fläschchen
- 300 mm-Stock hält bis zu 6 x 5.0 ml-Fläschchen
Spezifikation
Zur Lagerung im Gefrierschrank oder in LN2-Behältern | |
1 kg | |
Halter |
12/Packung | |
Aluminium |