Learn More
Aluminiumbromid, weiß bis orange, kristallin, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11339379
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumbromid, weiß bis orange, kristallin, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339379
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11339379
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089065.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266.69 g/mol
Aluminum Bromide, is used as a catalyst for the Friedel-Crafts alkylation reaction, and also for bromination and isomerization in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-15-3
Summenformel AlBr3
Molekulargewicht (g/mol) 266.69
MDL-Nummer MFCD00003421
InChI-Schlüssel PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminum tribromide
IUPAC-Name aluminium(3+) tribromide
SMILES [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 265°C
Chemischer Name oder Material Aluminum bromide
Schmelzpunkt 97.5°C
Farbe Orange bis Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.997% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,alcohol,carbon disulfide,ether and toluene. Reacts with water.
Formelmasse 266.71
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.21 g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX01K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number089065.06,089065.14
ChargennummerR30J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2023 Catalog Number089065.06,089065.14
ChargennummerT19H047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number089065.06,089065.14
ChargennummerG22P18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number089065.06,089065.14
ChargennummerI09Z017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Catalog Number089065.06,089065.14
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum bromide
Name des Produkts
Aluminiumbromid, weiß bis orange, kristallin, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >