Learn More
Bochem™ Stativmuffen aus Aluminium
Aus Aluminium. Bochem™ Stativmuffen aus Aluminium sind gemäß DIN 12895 zertifiziert.
8.90 CHF - 28.20 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium |
---|---|
Produkttyp | Aluminumkreuzmuffen |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Gewindegröße | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Gewindegröße | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10189590
|
Bochem™
5330 |
16,2 mm | 8 | 0,06 kg |
10.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10751392
|
Bochem™
5350 |
16,5 mm | 8 | 0,13 kg |
12.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10666951
|
Bochem™
5352 |
27 mm | 10 | 0,3 kg |
28.20 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10202311
|
Bochem™
5332 |
16,2 mm | 8 | 0,09 kg |
8.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Aus Aluminium
- DIN 12895
- Typ 1: M8-Flügelschrauben
Spezifikation
Aluminium | |
Aluminumkreuzmuffen | |
Je 1 |