Learn More
Horst™ Aluminiumzuschnitte, für Heizhauben 500ml, (VE=25Stck.)
Marke:  Horst™ 080615
Artikelnummer. 10382362
  • 32.15 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Spezifikation
500 mL
Aluminiumrohlinge
Für Heizmantel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Horst™ Aluminiumzuschnitte, für Heizhauben 500ml, (VE=25Stck.) > Kapazität: 500 ml