Learn More
Fisherbrand™ Bijou-Röhrchen aus Aluminium
Geeignet für die Lagerung von pathologischen Medien. Die Fisherbrand™ Klarglasfläschchen werden aus klarem Neutralglas des Typs 1 gefertigt.
14.95 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) | Naturkautschuk |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Material | Borosilikatglas |
Flaschenhalstyp | Screw |
Gewindetyp | Schraube |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
14893562
|
Fisherbrand™
128136 |
14 ml | 288/Pk. | N/A | ||||||
14873562
|
Fisherbrand™
14873562 |
7 ml | 20/Pckg. | N/A | ||||||
14853562
|
Fisherbrand™
128135 |
7 ml | 288/Pckg. |
232.00 CHF
288 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mit Schraubhals
- Lieferbar in einer Vielzahl an Kapazitäten
- Mit Aluminiumkautschuk ausgekleideten Kappen
Spezifikation
Naturkautschuk | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Autoklavierbar | |
Bijou Vial |
Durchsichtig | |
Screw | |
Aluminium | |
Schraubverschluss |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bijou-Röhrchen aus Aluminium