Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumbecher mit Ausgießlippe, Thermo Scientific Chemicals
Die Ausgießlippe ermöglicht das einfache Ausgießen von Flüssigkeiten in andere Behälter.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 039049.KT
154.37 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15493685
  • 159.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Benachrichtigungen:
Nicht empfohlen für die Verwendung bei hohen Temperaturen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ein stark undurchlässiger Oxidfilm (etwa 5 nm dick) ist beständig gegen Korrosion durch Meerwasser und andere wässrige und chemische Lösungen
  • Aluminium bietet chemische Stabilität in Gegenwart der meisten organischen Verbindungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit Ausgusslippe
1000 mL
137 mm
Oben:108 mm; Boden:95 mm
Aluminium
Becher
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Aluminiumbecher mit Ausgießlippe, Thermo Scientific Chemicals > 1each