Learn More
Nickel Electro™ Becken mit Deckel aus Aluminium
Diese aus langlebigem Aluminium gefertigten Nickel Electro™ Laborschalen mit Deckel eignen sich optimal für den Einsatz in Laborumgebungen.
Marke: Nickel Electro™ 650
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Bestimmung von Kohlefeuchtigkeit
- Flaches, unteres Aluminiumbecken mit Deckel
Spezifikation
Flach | |
Aluminium | |
Zur Bestimmung von Kohlefeuchtigkeit | |
65 mm |
45 mL | |
Abdampfschale | |
14 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Becken mit Deckel aus Aluminium > Kapazität: 45 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur