Learn More
Aluminiumantimonid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355767
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumantimonid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355767
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11355767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043455.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
In der Halbleitertechnik
In semiconductor technology
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25152-52-7
Summenformel AlSb
Molekulargewicht (g/mol) 148.742
MDL-Nummer MFCD00014154
InChI-Schlüssel LVQULNGDVIKLPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum antimonide, unii-5yy752fd6d, aluminum, compd. with antimony 1:1, aluminiumantimonid
PubChem CID 91307
IUPAC-Name Alumanylidynstiban
SMILES [Al]#[Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum antimonide
Schmelzpunkt 1050°C
Physikalische Form Stücke
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1549
Formelmasse 148.73
Reinheit (%) 99.99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY06A043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2025 Artikelnummer043455.06,043455.14
ChargennummerQ15K046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Artikelnummer043455.06
ChargennummerK22W002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer043455.06
ChargennummerD06P36 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Artikelnummer043455.06
ChargennummerD13U002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer043455.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum antimonide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumantimonid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >