Learn More
R&L Enterprises™ Becherklammer
Zur sicheren Aufnahme von Bechern bis 5 l. R&L Enterprises™ Becherklemmen sind aus Edelstahl und Zinklegierung mit glasfaserbeschichteten Klemmbacken gefertigt.
Marke:  R&L Enterprises™ 2123/1
Artikelnummer. 11789027
  • 57.30 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Klauen öffnen sich bis 180 mm
  • Stabdurchmesser beträgt 9.5 mm
  • Horizontaler Stab ist versetzt, so dass große Gefäße entlang der Achse der vertikalen Stützstange gehalten werden
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Aluminumlegierung/Edelstahl
Für die Verwendung mit Bechern mit bis zu 5 l
Schutzhüllen aus hitzebeständiger Glasfaser
Klemme
mit Backen in Hüllen aus Glasfasergewebe
360 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Becherklammer > Kann verwendet werden mit: Für die Verwendung mit Bechern mit bis zu 5 l