Learn More
Buerkle™ Allschicht-Sammler
Allschicht-Sammler, mit offenem Innenrohr, ohne getrennte Kammern, und großem Sammelvolumen. Für Allschichtproben durch alle Schichten des Probengutes. Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
Marke:  Buerkle™ 5317-2055
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10497461
  • 289.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aluminium
  • Geringstmöglicher Abstand zwischen Innen- und Außenrohr
  • Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
  • Farbcodierung (Multi- und Uno-Probenehmer)
  • Ultrareine Materialien
  • Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
  • Mit offenem Innenrohr, ohne separate Kammern, mit großem Probenvolumen
  • Mit den Lanzen lässt sich verschiedenes Schüttgut entnehmen, von besonders feinen Pulvern bis hin zu großkörnigem Gut wie Mais oder Nüssen
Spezifikation
Spezifikation
Allschicht-Probenehmer
Autoklavierbar
T-Form
DIN ISTA-Standard
25 mm
Aluminium
3 Öffnungen und offenem Innenrohr
70 mL
Geeignet für Lebensmittel
55 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Allschicht-Sammler > Volumen:70 ml