Learn More
Aluminiumacrylat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335017
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 15743-20-1 | C9H12AlO6 | 243.171 g/mol
Aluminum acrylate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15743-20-1
Summenformel C9H12AlO6
Molekulargewicht (g/mol) 243.171
MDL-Nummer MFCD00078421
InChI-Schlüssel UNGWYUCJMHZVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum acrylate
PubChem CID 131874419
IUPAC-Name Aluminium; Prop-2-ensäure
SMILES C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.C=CC(=O)O.[Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum acrylate
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride. Miscible with alcohol,ether,ethanol,ethyl ether,chloroform.
Formelmasse 243.17
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum acrylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumacrylat, Thermo Scientific Chemicals >